Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 91.6 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 8.5-10 °C
sűrűség
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Roasted pork of Mini-pig using gas chromatography and mass spectrometry (GC–MS).
- Yerba mate using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and gas chromatography–olfactometry (GC–O).
- Milano salami using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS), flame ionization detection (GC-FID) and olfactometry analysis (GC-O).
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?