Fontos dokumentumok
8.14631
Sigma-Aldrich
n-Tridecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Tridecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-093-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
<0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
>204 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.6-6.5 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 79 °C
sűrűség
0.757 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup