Fontos dokumentumok
T57401
Tridecane
≥99%
Szinonimák:
Cactus Normal Paraffin N 13, Cetiol iSAN, Paraffin N 13, n-Tridecane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 59.4 °C)
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
sűrűség
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?