128503
Heptadecane
99%
Szinonimák:
n-Heptadecane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 115 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?