Merck
297879
Sigma-Aldrich
Dodecane
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
n-Dodecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.33
Beilstein:
1697175
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.96 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 47.8 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
401 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
sűrűség
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dodecane is a linear alkane mainly found in jet fuels.
Alkalmazás
Dodecane may be used as an inorganic diluent to form an organic phase along with decanol as an active diluent and tri-n-octylamine as an extractant. This system may be used for the extraction of lactic acid from aqueous solutions.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Thermal decomposition of n-dodecane: Experiments and kinetic modeling.
Herbinet O, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 78(2), 419-429 (2007)
Lactic acid extraction from aqueous solutions with tri-n-octylamine dissolved in decanol and dodecane
Yankov D, et al.
Biochemical Engineering Journal, 21(1), 63-71 (2004)
The novel extractants, diglycolamides, for the extraction of lanthanides and actinides in HNO3-n-dodecane system.
Sasaki Y, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 19(1), 91-103 (2001)
Hydroisomerization and hydrocracking. 2. Product distributions from n-decane and n-dodecane.
Steijns M, et al.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 20(4), 654-660 (1981)
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 8(1), 59-64 (2006-02-24)
The two-phase segmented flow approach to the processing and quantitative analysis of biological samples in microdevices offers significant advantages over the single-phase continuous flow methodology. Despite this, little is known about the compatibility of samples and reactants with segmenting fluids