Merck
76510
Sigma-Aldrich
Pentadecane
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
n-Pentadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.41
Beilstein:
1698194
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 91.6 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
robbanási határérték
6.5 %
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Keith D Schwartz et al.
Organic letters, 13(2), 248-251 (2010-12-18)
Conjugate reduction of an enone accompanied by in situ intramolecular aldol condensation was used to construct the tetrasubstituted cyclohexane nucleus of phomactins. Subsequent relay ring-closing metathesis completed the nine-membered ansa bridge of the diterpenoid framework.
From 2,2'-methylenedifuran to all stereomeric pentadecane-1,3,5,7,9,11,13,15-octols.
M E Schwenter et al.
The Journal of organic chemistry, 66(23), 7869-7872 (2001-11-10)
Biosynthesis of phomactins: common intermediate phomactatriene and taxadiene.
Tetsuo Tokiwano et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11)(11), 1324-1325 (2004-05-22)
Synthesis of homogeneous FePt nanoparticles using a nitrile ligand.
Virginie Monnier et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(8), 1139-1142 (2008-07-16)
Sang-Joon Kim et al.
Journal of hazardous materials, 118(1-3), 171-176 (2005-02-22)
Ex situ electrokinetic (EK) bioremediation of a laboratory-prepared pentadecane-contaminated kaolinite was carried out. Extraneous bacteria and ionic nutrients were continuously supplied to the soil specimen by a new electrolyte circulation method, which controlled electrical pH change of electrolyte solution to