Merck
76491
Sigma-Aldrich
Pentacontane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
n-Pentacontane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)48CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
703.34
Beilstein:
1807879
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
flakes
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
flakes
mp
91-95 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)