Fontos dokumentumok
172456
Tetradecane
≥99%
Szinonimák:
n-Tetradecane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.83 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 76.4 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tetradecane is also used as:
- A core material in the preparation of NEPCMs(nano-encapsulated phase change materials) along with sodium dodecyl sulfate as emulsifier, resorcin as system modifier, and urea–formaldehyde resin as the shell material.
- A selective solvent to study the phase behavior of block copolymer melts.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane