H6703
Hexadecane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 105.3 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
395 °F
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 17.5-18.5 °C
sűrűség
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.