Fontos dokumentumok
296317
Hexadecane
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 105.3 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
395 °F
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 17.5-18.5 °C
sűrűség
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
dioctylfluorene)-b-poly(3-hexylthiophene) via Grignard metathesis chain growth polymerization.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane