Merck
H11602
Sigma-Aldrich
Hexamethylphosphoramide
99%
Szinonimák:
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
Méret kiválasztása
5 G
25 000,00 Ft
100 G
40 500,00 Ft
500 G
108 000,00 Ft
2.5 KG
426 000,00 Ft
25 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
25 000,00 Ft
100 G
40 500,00 Ft
500 G
108 000,00 Ft
2.5 KG
426 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.20
Beilstein:
1099903
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
25 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
6.18 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.07 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexamethylphosphoramide is a polar aprotic solvent.[1]
Alkalmazás
Hexamethylphosphoramide can be used as a solvent:
  • For the conversion of carboxylate salt into esters by reacting with alkyl halides.[2]
  • To synthesize aryl thioethers via nucleophilic displacement of unactivated aryl halides by thiolate ions.[3]
  • To synthesize polyazomethines (PAZs) from dialdehyde and diamine via high-temperature solution polycondensation.[4]
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
291.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
144 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optical and structural study of thin film of polyazomethine with triphenylamine unit prepared via spin-coating method.
Palewicz M, et al.
Polymer Bull., 66(1), 65-76 (2011)
Controlled/?Living? Reverse Atom Transfer Radical Polymerization of a Monocyclic Olefin, Methyl 1-Cyclobutenecarboxylate.
Chen X P, et al.
Macromolecules, 35(11), 4277-4281 (2002)
Hexamethylphosphoramide
Normant H.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6(12), 1046-1067 (1967)
Nucleophilic aromatic substitution reactions of unactivated aryl halides with thiolate ions in hexamethylphosphoramide.
Cogolli P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(15), 2642-2646 (1979)
Knud Nairz et al.
Genome biology, 5(10), R83-R83 (2004-10-06)
We report the use of the cross-linking drug hexamethylphosphoramide (HMPA), which introduces small deletions, as a mutagen suitable for reverse genetics in the model organism Drosophila melanogaster. A compatible mutation-detection method based on resolution of PCR fragment-length polymorphisms on standard
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?