Fontos dokumentumok
779903
Hexamethylphosphoramide
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.18 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.07 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
minőség
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
szennyeződések
≤0.03% H2O (coulometric)
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphoramide
SMILES string
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.
- As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).
- To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
291.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
144 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?