Fontos dokumentumok
251569
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a versatile solvent in N-alkylation of amines
- O-alkylation of aldoses , and in the synthesis of poly(aryl ethers).
- As urea solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of arylhydrazine hydrochlorides with 1,3-diketones.
- As an additive in asymmetric cyanoamidation.
DMPU/HF can be used as a nucleophilic fluorinating agent in fluoro-Prins reaction for the synthesis of substituted 4-fluorotetrahydropyrans and 4-fluoropiperidines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?