Fontos dokumentumok
T24503
Tetramethylurea
99%
Szinonimák:
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Related Categories
Alkalmazás
- Role of Tetramethylurea in Synthesizing Mesoporous Alumina: Tetramethylurea was used to synthesize mesoporous alumina via a hydrothermal method, affecting pore structure and thermal stability (Ghosh et al., 2014).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?