Merck
93404
Sigma-Aldrich
Tris(N,N-tetramethylene)phosphoric acid triamide
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Phosphoric acid tripyrrolidide, Tripyrrolidinophosphine oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24N3OP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.31
Beilstein:
3550018
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.514
bp
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
may darken on storage
Egyéb megjegyzések
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)