Merck
246611
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide
97%
Szinonimák:
LDA
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.12
Beilstein:
3655042
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium diisopropylamide (LDA) is a hindered non-nucleophilic strong base that abstracts hydrogen from active carbon. It can be prepared from diisopropylamine and butyllithium in the presence of tetrahydrofuran.
Alkalmazás
Lithium diisopropylamide can be used for the generation of carbanion or enolate anions from carbonyl group-containing compounds.
It can also be used as a base in:
  • The direct alkylation and acylation of ketones.
  • The aldol condensation reaction.
  • α-Selenation reaction.
  • The synthesis of α, β- unsaturated carbonyl compounds from carbonyl compounds.
  • The alkylation of acids, esters, amides, and nitriles.
  • The initiation of anionic polymerization.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aldrichimica Acta, 17, 80-80 (1984)
Metalated Nitriles: Internal 1, 2-Asymmetric Induction
Fleming FF, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(37), 7098-7100 (2007)
Lithium Diisopropylamide
Bakker WI, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 32, 2425-2425 (1994)
KF/Al2O3 and PEG-400 as a recyclable medium for the selective ?-selenation of aldehydes and ketones. Preparation of potential antimicrobial agents
Victoria FN, et al.
Tetrahedron Letters, 50(49), 6761-6763 (2009)