Merck
41661
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
Beilstein:
110562
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
absolute
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
minőség
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone (DMPU) can be used as a:
  • Solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of 1,3-diketones with arylhydrazine hydrochlorides.
  • Chelating solvent in the trifluoromethylation of activated and non-activated halogenated double bonds.
  • Ligand in ortho-alkylation of secondary benzamide catalyzed by cobalt.
Egyéb megjegyzések
Aprotic, dipolar solvent, which is an excellent replacement of the carcinogenic HMPA as cosolvent for highly reactive nucleophiles and bases. High Z-selectivity in enolate formation; DMPU was shown to be non-mutagenic and safe.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 1101-1101 (1982)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
advanced synthesis and catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)
Cobalt-catalyzed ortho-alkylation of secondary benzamide with alkyl chloride through directed C- H bond activation.
Chen Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(3), 428-429 (2010)
R.E. Ireland et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 650-650 (1991)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)