Fontos dokumentumok
393290
Tris(dimethylamino)phosphine
97%
Szinonimák:
(Me2N)3P, Hexamethyltriamidophosphite, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT, Hexamethylphosphorous triamide
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ligand in the preparation of arene-ruthenium(II) complex which is used as a catalyst in hydration of nitriles to amides.
- Phosphorus source along with InCl3 in the synthesis of InP colloidal quantum dots (QDs).
- Deoxygenating agent for some α-dicarbonyl compounds in the presence of fullerene C60.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.