Merck
40725
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N′-Dimethylethyleneurea, DMEU, DMI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.15
Beilstein:
108808
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
absolute
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
minőség
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
oldhatóság
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) is an imidazolidine derivative. It is reported to act as a promoter by minimizing the formation of dialkylation byproducts and accelerating the rate of monoalkylation of γ-butyrolactone. Conversion of CO2 to form lower alcohols by homogeneous catalytic hydrogenation using DMI as solvent has been investigated.
Alkalmazás
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone may be used:
  • As substitute solvent for HMPA in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene.
  • As solvent during the α-regioselective prenylation of imines.
  • A component of mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Egyéb megjegyzések
Aprotic, dipolar solvent which often can be used as a substitute for the carcinogenic HMPA
Solvent used in various synthetic organic transformations. Studied in the formation of functionally stabilized hydrosilanediyl-transition metal complexes produced photochemically from arylsilanes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)