Fontos dokumentumok
163937
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Szinonimák:
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
sűrűség
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphoramide
SMILES string
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)