Merck
361798
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide solution
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Szinonimák:
LDA
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
szennyeződések
3 wt. % diisopropylamine
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium diisopropylamide solution (LDA) is a sterically hindered non-nucleophilic strong base widely used in organic synthesis.
Alkalmazás
Lithium diisopropylamide solution (LDA) can be used:
  • As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide and methyl methacrylate.
  • To facilitate ester enolization.
  • To convert carboxylic acids to enediolate intermediates for preparing trifluoromethyl ketones.
  • In ortho-lithiation of arylsulfonyloxazolidinones to prepare N-substituted saccharin analogs.
  • To catalyze ortholithiation and Fries rearrangement of aryl carbamates.
  • As a promoter in the isomerization of allylic ethers to (Z)-propenyl ethers.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)