Merck
167851
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
97%
Szinonimák:
1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobut-1-ene, Allylcarbinyl bromide, But-3-en-1-yl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.00
Beilstein:
1098377
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
allyl
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCC=C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Stereoselective epoxidation of 4-bromo-1-butene was carried out with three alkene-utilizing bacteria: Mycobacterium LI, Mycobacterium E3 and Nocardia IP1.
Alkalmazás
  • 4-Bromo-1-butene was used in the synthesis of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid.
  • It was also used in the total synthesis of largazole.
  • It was used in double alkylation of lactams, followed by Grubbs ring-closing metathesis, to yield gymnodimine (biotoxin).
  • It was used in preparation of dienehydrazides.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 3490-3490 (2006)
Synthesis and photopolymerization of a liquid-crystalline diepoxide.
Broer DJ, et al.
Macromolecules, 26(6), 1244-1247 (1993)
Burcu Colak et al.
Bioconjugate chemistry, 27(9), 2111-2123 (2016-08-12)
Thiol-ene radical coupling is increasingly used for the biofunctionalization of biomaterials and the formation of 3D hydrogels enabling cell encapsulation. Indeed, thiol-ene chemistry presents interesting features that are particularly attractive for platforms requiring specific reactions of peptides or proteins, in
Tetrahedron, 60, 5613-5613 (2004)
Yongcheng Ying et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(26), 8455-8459 (2008-05-30)
Full details of the concise and convergent synthesis (eight steps, 19% overall yield), its extension to the preparation of a series of key analogues, and the molecular target and pharmacophore of largazole are described. Central to the synthesis of largazole