Fontos dokumentumok
109967
2-Ethoxyethyl acetate
98%
Szinonimák:
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
715 °F
robbanási határérték
13 %
technika/technikák
microbiological culture: suitable
törésmutató
n20/D 1.403-1.409
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble about 6 parts
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?