Fontos dokumentumok
H3003
2-Heptanol
98%
Szinonimák:
Methyl pentyl carbinol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?