Fontos dokumentumok
W381829
L-Alanine
≥99%
Szinonimák:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
chunks
crystalline powder
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +13.5 to +15.5°, c = 10 in 6 M HCl
oldhatóság
H2O: soluble 89.1 g/L at 20 °C (completely)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
sweet
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Exposure to synthesized tribromobisphenol A and critical effects: Metabolic pathways, disease signature, and benchmark dose derivation.: This study provides insight into the metabolic pathways and disease signatures associated with exposure to synthesized tribromobisphenol A, emphasizing the critical role of L-alanine in mediating these effects (Kuang et al., 2024).
- Prenylated indole diketopiperazine alkaloids as phosphatase inhibitors from the marine-derived fungus Talaromyces purpureogenus.: Identifies new prenylated indole diketopiperazine alkaloids from Talaromyces purpureogenus that act as potent phosphatase inhibitors, with L-alanine being key to their structure and bioactivity, offering potential for drug development (Liang et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?