Merck
398268
Sigma-Aldrich
1-Pentanol
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1730975
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99%
bp:
136-138 °C (lit.)
gőznyomás:
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
10 %, 100 °F
szennyeződések
≤0.075 meq/g acids and esters
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.003%
szín
APHA: ≤30
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Pentanol is a monohydroxy alcohol. It is a colorless liquid with a characteristic odor. Its combustion properties have been studied as it shows promising features to be an alternative to gasoline and diesel fuels. The conversion of 1-pentanol to di-n-pentyl ether (DNPE) in liquid phase at 423K in a batch reactor using ion exchange resins as catalysts.
Alkalmazás
1-Pentanol was used in the synthesis of 2-methyltetrahydrofuran by oxidation using ceric ammonium nitrate (CAN).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Solvothermal synthesis of submillimeter ultralong hydroxyapatite nanowires using a calcium oleate precursor in a series of monohydroxy alcohols.
Jiang YY, et al.
Ceramics International, 41(4), 6098-6102 (2015)
Liquid-phase dehydration of 1-octanol, 1-hexanol and 1-pentanol to linear symmetrical ethers over ion exchange resins.
Casas C, et al.
Applied Catalysis A: General, 396(1), 129-139 (2011)
Oxidation of organic compounds with cerium (IV). IX. Formation of 2-methyltetrahydrofuran by oxidation of 1-pentanol.
Trahanovsky WS, et al.
Tetrahedron Letters, 10(30), 2501-2504 (1969)
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)
Experimental and detailed kinetic modeling study of 1-pentanol oxidation in a JSR and combustion in a bomb.
Togbe C, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 367-374 (2011)