Fontos dokumentumok
D199303
2,4-Dinitrophenylhydrazine
reagent grade, 97%
Szinonimák:
(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine, DNPH
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
tartalmaz
33% water (minimum)
mp
197-200 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydrazine
nitro
SMILES string
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)