Fontos dokumentumok
136816
2-Methyl-3-buten-2-ol
98%
Szinonimák:
1,1-Dimethylallyl alcohol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
51 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?