Fontos dokumentumok
103543
4-Nitroanisole
97%
Szinonimák:
1-Methoxy-4-nitrobenzene
Teszt
97%
Forma
solid
sűrűség
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
COc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?