Merck
P8025
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
98%
Szinonimák:
sec-inact.-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1730964
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Pentanol can be used as:
  • A starting material for the preparation of liquid crystals, 1-ethylpropyl (R)-2-[4-(4′-alkoxybiphenylcarbonyloxy)-phenoxy]propionates by reacting with chiral (S)-lactic acid.
  • Solvent/reductant in the catalytic deoxydehydration reaction of C4−C6 sugar alcohols into linear polyene using methyltrioxorhenium as a catalyst.
  • A reactant for the synthesis of 3-(4-bromophenyloxy)pentane by reacting with 4-bromophenol via base-catalyzed Mitsunobu reaction.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Base catalyzed Mitsunobu reactions as a tool for the synthesis of aryl sec-alkyl ethers
Manivel P, et al.
Tetrahedron Letters, 48(15), 2701-2705 (2007)
Synthesis and mesomorphic properties of chiral liquid crystals derived from (S)-lactic acid with 3-pentanol
Wu S-L and Lin C-Y
Liq. Cryst., 29(12), 1575-1580 (2002)
Deoxygenation of biomass-derived feedstocks: oxorhenium-catalyzed deoxydehydration of sugars and sugar alcohols.
Mika Shiramizu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8082-8086 (2012-07-06)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation