Merck
D221600
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
95%
Szinonimák:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.32
Beilstein:
1699848
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
robbanási határérték
~4.7 %
szennyeződések
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Dodecene can be used as a substrate in:
  • Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
  • Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
  • Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
  • Alkylation of toluene
  • Polymerization using various supported catalysts.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of Synthetic Lubricants by Trimerization of 1-Decene and 1-Dodecene with Homogeneous Chromium Catalysts
Wasserscheid P, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 343(8), 814-818 (2001)
Polymerization of ethene and longer chained olefins by metallocene catalysis
Macromolecular Symposia, 226(1), 25-34 (2005)
Synthesis of linear phenyldodecanes by the alkylation of benzene with 1-dodecene over non-zeolitic catalysts
Yadav GD and Doshi NS
Organic Process Research & Development, 6(3), 263-272 (2002)
Synthesis and characterization of HPW/MCM-41 (Si) and HPW/MCM-41 (Si/Al) catalysts: Activity for toluene alkylation with 1-dodecene
Llanos A, et al.
Catalysis Today, 133(8), 20-27 (2008)
Synthesis of Synthetic Lubricants by Trimerization of 1-Decene and 1-Dodecene with Homogeneous Chromium Catalysts
Wasserscheid P, et al.
advanced synthesis and catalysis, 343(8), 814-818 (2001)