Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?