Fontos dokumentumok
H2131
1-Hexadecene
≥98.5%
Szinonimák:
Cetene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>0.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
464 °F
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
sűrűség
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Development of petroleum lubricating oil additives: A study evaluated newly synthesized copolymers and their montmorillonite nanocomposites as cold flow improvers for petroleum lubricating oils, including formulations with 1-Hexadecene, demonstrating enhanced flow properties (El-Bahnasawi et al., 2023).
- Attractants for biocontrol agents: Research identified volatile blends containing 1-Hexadecene that attract the biocontrol agent Galerucella placida, suggesting applications in agricultural pest management (Koner et al., 2022).
- Adsorbent materials for oil spill cleanup: A study explored the modification of commercial sponges with 1-Hexadecene-based polymers for efficient adsorption of crude oil and organic solvents, highlighting potential environmental cleanup applications (Jin et al., 2022).
- Surface engineering for hydrophobicity: 1-Hexadecene was used to create organosilane micropatterns on surfaces, improving their hydrophobic properties, relevant in material science and surface engineering (Soliman et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?