Merck
T9805
Sigma-Aldrich
1-Tetradecene
technical grade, 92%
Szinonimák:
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.37
Beilstein:
1701156
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
92%
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Teszt
92%
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
szennyeződések
≤2.0% 2-ethyl-1-dodecene
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains 2-butyl-1-decene, 2-hexyl-1-octene and n-tetradecane
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Javier Muro-Cruces et al.
ACS nano, 13(7), 7716-7728 (2019-06-08)
The physicochemical properties of spinel oxide magnetic nanoparticles depend critically on both their size and shape. In particular, spinel oxide nanocrystals with cubic morphology have shown superior properties in comparison to their spherical counterparts in a variety of fields, like
Marta Krasny et al.
Cell and tissue banking, 16(4), 631-638 (2015-07-15)
Increasingly dental surgeons face the challenge of reconstruction of the height and/or thickness of the alveolar ridge as more and more patients wish to have permanent restoration of their dental defects based on intraosseous implants. Evaluation of human allogeneic bone
Lucas A Lane et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(49), 14140-14147 (2014-08-27)
Quantum dots (QDs) offer distinct advantages over organic dyes and fluorescent proteins for biological imaging applications because of their brightness, photostability, and tunability. However, a major limitation is that single QDs emit fluorescent light in an intermittent on-and-off fashion called