Fontos dokumentumok
242527
1-Undecene
97%
Szinonimák:
α-Undecene, n-1-Undecene
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
sűrűség
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the Pd-catalyzed aerobic oxidative amination reaction with nitrogen nucleophiles to produce useful amine analogs.
- To prepare a key intermediate in the total synthesis of (+)-deoxoprosopinine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?