Fontos dokumentumok
L9381
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
FITC conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bandieraea simplicifolia
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
összetétel
Protein, ~10% Lowry
a címkézés mértéke
1-3 mol FITC per mol protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)