Fontos dokumentumok
87187
1-Tetradecene
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- An internal standard in the determination of fat content and fatty acid composition in food samples by gas chromatography analysis.
- A reference standard for the determination of contaminant, 1-tetradecene in Duero river source in Spain by solid-phase microextraction.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?