Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H30/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-15H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?