Fontos dokumentumok
74740
1-Octadecene
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
0.71 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °F
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
sűrűség
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?