Fontos dokumentumok
30650
1-Decene
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1-n-Decene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.84 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
sűrűség
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?