Fontos dokumentumok
87189
1-Tetradecene
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.
- (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?