Merck
T57703
Sigma-Aldrich
1-Tridecene
96%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.35
Beilstein:
1744660
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
[Substance toxicity and danger].
L V Mel'nikova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 94-94 (1981-01-01)
Qing-He Zhang et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1849-1870 (2004-12-14)
Gas chromatographic-electroantennographic detection (G3C-EAD) experiments showed that antennae of males and females of the goldeneyed lacewing, Chrysopa oculata Say (Co. = Chrysopa), consistently responded to four compounds extracted from the abdominal cuticle of males:nonanal, nonanol, nonanoic acid, and (1R*,2S*,5R*,8R*)-iridodial. These
Sven Geiselhardt et al.
Die Naturwissenschaften, 95(3), 247-251 (2007-09-28)
Males of the genus Parastizopus (Coleoptera: Tenebrionidae) exhibit a special pheromone-emitting behaviour. They do a headstand, expose the aedeagus and remain in this posture for a few seconds. The pheromone emitted by P. transgariepinus was collected by solid-phase micro-extraction (100