Fontos dokumentumok
D1807
1-Decene
94%
Szinonimák:
1-n-Decene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.84 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Teszt
94%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
szennyeződések
≤2.0% 2-butyl-1-hexene
≤2.0% 2-ethyl-1-octene
≤2.0% n-decane
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
sűrűség
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Polymerization Catalyst Research with 1-Decene: A study on high molecular weight copolymers incorporating 1-Decene highlights advanced polymerization techniques using Lewis acid catalysts, essential for producing materials with specific mechanical properties (Wan et al., 2024).
- 1-Decene in Biodegradable Polymer Development: Research into the molecular dynamics of 1-Decene oligomers assesses their suitability in the synthesis of high-performance, biodegradable polymers, contributing to more sustainable material solutions (Mercier Franco and Firoozabadi, 2023).
- 1-Decene as a Precursor in Surfactant Production: An examination of the thermophysical properties of long linear and branched alkanes, including 1-Decene, provides insights into their potential as precursors for surfactant production, crucial for chemical engineering applications (Schmitt et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?