Fontos dokumentumok
44148
1-Dodecene
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
robbanási határérték
~4.7 %
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.430
bp
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - No data available
Lobbanási pont (C)
79 °C - No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)