Fontos dokumentumok
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
Szinonimák:
1-Dodecene, 1-Dodecylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
203-968-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.193 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
226 °C
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 77 °C
sűrűség
0.76 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F
Lobbanási pont (C)
77 °C
Slide 1 of 2
1 of 2