Fontos dokumentumok
D174904
2,6-Dimethylphenol
≥99.5%
Szinonimák:
2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.5%
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)