Fontos dokumentumok
D174602
2,5-Dimethylphenol
≥99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
Teszt
≥99%
form
crystals
bp
212 °C (lit.)
mp
75-77 °C
SMILES string
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Fungicide Metabolism in Wheat: 2,5-Dimethylphenol, a breakdown product of the strobilurin fungicide mandestrobin, was studied for its metabolic pathways in wheat. This research provides insights into the environmental behavior and safety of pesticide residues in agricultural products (Ando et al., 2018).
- Tropospheric Chemistry of Dimethylphenols: The study on the mass accommodation coefficients and Henry′s law constants of 2,5-dimethylphenol underlines its significant atmospheric reactions, contributing to a better understanding of air quality and environmental chemistry (Diévart et al., 2006).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?