Fontos dokumentumok
144134
3,5-Dimethylphenol
≥99%
Szinonimák:
5-Hydroxy-m-xylene, sym.-m-Xylenol
Teszt
≥99%
form
fibers
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
65-66 °C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F
Lobbanási pont (C)
82 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?