Fontos dokumentumok
W324906
2,6-Xylenol
≥99%, FG
Szinonimák:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
medicinal
SMILES string
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Alkalmazás
- Methodological Considerations of the Acetaminophen Detection : This study explores the use of 2,6-Xylenol in the detection of acetaminophen through the indophenol reaction, highlighting its importance in forensic science and toxicology for accurate drug testing (Shinkawa et al., 2023).
- Carbon Dioxide Solubility in Nonionic Deep Eutectic Solvents Containing Phenolic Alcohols: Investigates the solubility of CO2 in solvents containing 2,6-Xylenol, underscoring its potential in capturing and storing carbon dioxide, which is vital for combating climate change (Alhadid et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?