Fontos dokumentumok
P6513
2-Phenylethylamine hydrochloride
≥98%
Szinonimák:
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
Teszt
≥98%
form
powder
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Multifunctional organic electrolyte additive for batteries: Research outlined a novel application of 2-Phenylethylamine hydrochloride in developing a multifunctional organic electrolyte additive for aqueous zinc ion batteries, enhancing the performance of polyaniline cathodes (Wang et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)